missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-Methoxy-2-naphthylacetate |
| CAS | 23981-48-8 |
| Molekylformel | C14 H14 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-6-5-11-7-10(8-14(15)17-2)3-4-12(11)9-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?