Läs mer
Methyl 6-methoxynicotinate, 98%
Produktkod. 11465726
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465726 10 g 10g
11475726 50 g 50g
11485726 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20808.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26218-80-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26218-80-4
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00674130
InChI-nyckel OVLDWZNVBDRZNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-methoxynicotinate, 6-methoxynicotinic acid methyl ester, methyl 2-methoxypyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy-, methyl ester, methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl pyridine, pubchem14334, acmc-1cdoo, methyl-6-methoxynicotinate, methyl6-methoxy-nicotinate
PubChem CID 586039
IUPAC-namn metyl-6-metoxipyridin-3-karboxylat
LEDER COC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-methoxynicotinate
Smältpunkt ∼48°C to 53°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 167.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.