Läs mer
Methyl 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-4-8-6-10(11(13)14-2)12-9(8)5-7/h3-6,12H,1-2H3 |
| Formel vikt | 189.079 |