Läs mer
Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, 99%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 53716-50-0 |
| Molekylformel | C15H13N3O3S |
| MDL-nummer | MFCD00801063 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.35 |
| Procent renhet | 99% |