Läs mer
Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10597970 1 g 1g
10646450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 221313-10-6
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.13
MDL-nummer MFCD03001346
InChI-nyckel NEATXKNYTRXHQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775647
IUPAC-namn methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Smältpunkt 58°C to 60.5°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 6-trifluoromethyl nicotinate, methyl 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl6-trifluoromethyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-, methyl ester, methyl 6-trifluoromethylnicotinate, methyl 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylate, 6-trifluoromethylnicotinic acid methyl ester, pubchem18762, methyltrifluoromethylnicotinate
Formel vikt 205.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.