Läs mer
Metyl-6H-tieno[2,3-b]pyrrol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331673
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10331673 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10239432 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39322DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 118465-49-9
Molekylformel C8H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 181.209
MDL-nummer MFCD07772830
InChI-nyckel YBIAQTPXONLBJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6h-thieno 2,3-b pyrrole-5-carboxylate, methyl thiopheno 3,2-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-6h-thieno 2,3-b pyrrole
PubChem CID 7164601
IUPAC-namn metyl-6H-tieno[2,3-b]pyrrol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(N1)SC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6H-thieno[2, 3-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.21
Procent renhet 97%