missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 7-Azaindole-3-glyoxylate |
| CAS | 357263-49-1 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8(13)7-5-12-9-6(7)3-2-4-11-9/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ncccc12 |
| IUPAC-namn | methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vikt | 204.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?