Läs mer
Metyl 7-bromheptanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7029737
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11332239
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27234.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54049-24-0 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54049-24-0
Molekylformel C8H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 223.11
MDL-nummer MFCD02258672
InChI-nyckel BXRLUWIDTDLHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-7-bromoheptanoate, 7-bromoheptanoic acid methyl ester, heptanoic acid, 7-bromo-, methyl ester, acmc-1aya7, 13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-11-methylidene-2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-one
PubChem CID 554086
IUPAC-namn metyl 7-bromheptanoat
LEDER COC(=O)CCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 7-bromoheptanoate
Densitet 1.257
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.