Läs mer
Methyl 7-phenylheptanoate, 98%
Produktkod. p-7047184
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11314825
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17905.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101689-18-3
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.31
MDL-nummer MFCD02093971
InChI-nyckel FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
IUPAC-namn metyl-7-fenylheptanoat
LEDER COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 7-phenylheptanoate
Kokpunkt ∼155°C (1.5mmHg)
Brytningsindex 1.4946
Kvantitet 1 g
Beilstein 2694776
Formel vikt 220.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.