Läs mer
methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N4O4S/c1-18-9(15)8-11-10-13-19(16,17)7-5-3-2-4-6(7)14(10)12-8/h2-5H,1H3,(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 280.0266 |