Läs mer
Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 8-chloro-8-oxooctanoate |
| CAS | 41624-92-4 |
| Molekylformel | C9H15ClO3 |
| MDL-nummer | MFCD00134649 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(OC)CCCCCCC(Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.67 |
| Procent renhet | 98% |