Läs mer
Metyl 9,10-dihydroxystearat, TRC
Produktkod. 30476792
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476792 1 g
30467503 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30476792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3027501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1115-01-1
Molekylformel C19H38O4
Molekylvikt (g/mol) 330.5
Synonym 9,10-Dihydroxystearic Acid Methyl Ester, Methyl 9,10-Dihydroxyoctadecanoate, Methyl 9,10-Dihydroxystearate, NSC 409398
IUPAC-namn Metyl 9,10-dihydroxyoktadecanolat
LEDER OC(CCCCCCCC(OC)=O)C(CCCCCCCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 9,10-Dihydroxystearate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H38O4/c1-3-4-5-6-8-11-14-17(20)18(21)15-12-9-7-10-13-16-19(22)23-2/h17-18,20-21H,3-16H2,1-2H3
Formel vikt 330.28