missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 9-maleinimido-8-methoxy-6,7-benzocoumarin-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 9-maleinimido-8-methoxy-6,7-benzocoumarin-3-carboxylate |
| CAS | 168639-87-0 |
| Molekylformel | C20H13NO7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-8-methoxy-2-oxo-2H-naphtho[2,3-b]pyran-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO7/c1-26-14-4-3-10-7-11-8-13(19(24)27-2)20(25)28-15(11)9-12(10)18(14)21-16(22)5-6-17(21)23/h3-9H,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C1=CC2=CC3=CC=C(OC)C(N4C(C=CC4=O)=O)=C3C=C2OC1=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 9-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-8-methoxy-2-oxo-2H-benzo[g]chromene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.32 |
| Formel vikt | 379.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?