Läs mer
Methyl 9-Oxononanoate (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 9-Oxononanoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h9H,2-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 186.1256 |