missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl a-Bromo-2-chlorophenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl a-Bromo-2-chlorophenylacetate |
| CAS | 85259-19-4 |
| Molekylformel | C9 H8 Br Cl O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl A-Bromo-2-Chlorophenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,8H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.52 |
| Formel vikt | 261.9396 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?