Läs mer
Metylacetat, 99+%, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 10195512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10195512 1 L 1 L
10037772 100 mL 100ml
10759873 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10195512 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-20-9
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00008711
InChI-nyckel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-namn metylacetat
LEDER CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl acetate
Smältpunkt -98.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 57.4°C
Flampunkt −10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3CO2CH3
Brytningsindex 1.3600 to 1.3620
Kvantitet 1 L
Beilstein 02, 224
Rester efter avdunstning 0.0005 % max.
Merck Index 15, 6082
Löslighetsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.38 mPa.s (20°C)
Formel vikt 74.08
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra torr
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.