Läs mer
Metylacetat, 99 %
Beskrivning
Metylacetat används som lösningsmedel i lim, färger och nagellackborttagningsmedel. Det används också i lim, tätningsmedel och beläggningar. Vidare finner det användning som lösningsmedel i kemiska reaktioner såväl som används för extraktionsändamål. Det är involverat i produktionen av ättiksyraanhydrid genom karbonyleringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylacetat används som lösningsmedel i lim, färger och nagellackborttagningsmedel. Det används också i lim, tätningsmedel och beläggningar. Vidare finner det användning som lösningsmedel i kemiska reaktioner såväl som används för extraktionsändamål. Det är involverat i produktionen av ättiksyraanhydrid genom karbonyleringsreaktion.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl acetate |
| Smältpunkt | -98 °C |
| Densitet | 0.934 |
| Kokpunkt | 56 °C till 58 °C |
| Flampunkt | −10 °C (14 °F) |
| Odör | Trevligt |
| Brytningsindex | 1.362 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN1231 |
| Beilstein | 1736662 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methyl acetate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.