Läs mer
Metylacetat, 99 %
Produktkod. 11393536
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393536 2500 mL 2.5 L
11373536 500 mL 500ml
11383536 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14475.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
Metylacetat används som lösningsmedel i lim, färger och nagellackborttagningsmedel. Det används också i lim, tätningsmedel och beläggningar. Vidare finner det användning som lösningsmedel i kemiska reaktioner såväl som används för extraktionsändamål. Det är involverat i produktionen av ättiksyraanhydrid genom karbonyleringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylacetat används som lösningsmedel i lim, färger och nagellackborttagningsmedel. Det används också i lim, tätningsmedel och beläggningar. Vidare finner det användning som lösningsmedel i kemiska reaktioner såväl som används för extraktionsändamål. Det är involverat i produktionen av ättiksyraanhydrid genom karbonyleringsreaktion.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-20-9
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00008711
InChI-nyckel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-namn metylacetat
LEDER CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl acetate
Smältpunkt -98 °C
Densitet 0.934
Kokpunkt 56 °C till 58 °C
Flampunkt −10 °C (14 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.362
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1231
Beilstein 1736662
Merck Index 14,6008
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 74.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.