missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Acetate-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Acetate-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 21300-54-9 |
| Molekylformel | C3 D3 H3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetic-d3 acid, methyl ester (6 CI, 8 CI, 9 CI), Methyl acetate-d3, Methyl Acetate-D3 (acetyl-D3), Acetic-d3 acid methyl ester, Acetic acid methyl ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.097 |
| Formel vikt | 77.0556 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?