Läs mer
Methyl Acetate-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Acetate-d6 |
| CAS | 32113-85-2 |
| Molekylformel | C3 D6 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.12 |
| Formel vikt | 80.0744 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |