Läs mer
Methyl Acetate-d6, TRC
Produktkod. 30484238
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484238 50 mg
30480247 10 mg
30474329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30484238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27535250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32113-85-2
Molekylformel C3 D6 O2
Molekylvikt (g/mol) 80.12
Synonym Acetic-d3 acid, methyl-d3 ester (6CI, 8CI, 9CI), Methyl Acetate-d6, Methyl Acetate-D6, Acetic-d3 acid methyl-d3 ester, Acetic acid methyl ester-d6
IUPAC-namn trideuteriomethyl
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Acetate-d6
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Formel vikt 80.0744