Läs mer
Methyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10274150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10274150 500 mL 500ml
10355760 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4150/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79-20-9
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer 8711
InChI-nyckel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-namn methyl acetate
LEDER CC(=O)OC
Specifikationer
Förpackning Amber glass bottle
Ångtryck 220mbar at 20°C
Viskositet 0.38 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2.8
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Smältpunkt -98°C
Kokpunkt 57.4°C
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 74.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.