Läs mer
Methyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10355760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10355760 2.5 L 2.5 L
10274150 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10355760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4150/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 79-20-9
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer 8711
InChI-nyckel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-namn methyl acetate
LEDER CC(=O)OC
Spezifikation
Förpackning Amber glass bottle
Ångtryck 220mbar at 20°C
Viskositet 0.38 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2.8
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Smältpunkt -98°C
Kokpunkt 57.4°C
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 74.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.