Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Acetate |
| Smältpunkt | -98°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.934g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 58°C |
| Flampunkt | −13°C (8.6°F) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | CH3COOCH3 |
| Brytningsindex | n20/D 1.361(lit.) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Visa mer |