Learn More
Methyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30464818
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30464818 50 mL 50mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30464818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27535050ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Molecular Formula C3 H6 O2
Quantity 50 mL
Synonym Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C
IUPAC Name methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Formula Weight 74.0368
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.