Läs mer
Metylacetat, TRC
Produktkod. 30473223
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30473223 5 mL
1 options
Produktkod. 30473223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2753505ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Molekylformel C3 H6 O2
Kvantitet 5 mL
Synonym Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)C
IUPAC-namn Metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Formel vikt 74.0368