Läs mer
Metylacetoacetat, 99 %
Produktkod. 11404684
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404684 250 g 250g
11494674 1000 g 1000g
11414684 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404684 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13696.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Metylacetoacetat används som ett kemiskt reagens som används vid syntes av läkemedel. Det deltar i Biginelli-reaktionen och bildar molekyler inklusive dihydropyrimidinoner. Metylacetoacetat (MAA) används för syntes av alfa-substituerade acetoättiksyraestrar och cykliska föreningar, t.ex. pyrazol-, pyrimidin- och kumarinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylacetoacetat används som ett kemiskt reagens som används vid syntes av läkemedel. Det deltar i Biginelli-reaktionen och bildar molekyler inklusive dihydropyrimidinoner. Metylacetoacetat (MAA) används för syntes av alfa-substituerade acetoättiksyraestrar och cykliska föreningar, t.ex. pyrazol-, pyrimidin- och kumarinderivat.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras °vid 2-8 C. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Skydda från ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-45-3
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00008784
InChI-nyckel WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC-namn metyl-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl acetoacetate
Smältpunkt -80 °C
Densitet 1.076
Kokpunkt 170 °C
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Odör Trevligt
Linjär formel CH3COCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4185
Kvantitet 250 g
Beilstein 506727
Merck Index 14,6009
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 116.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.