Läs mer
Metylacetoacetat, 99+%
Produktkod. 10616712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10616712 1 L Glasflaska 1 L
10793691 100 mL Glasflaska 100ml
10235270 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10249273 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10616712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126150010
 Begränsad artikel
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-45-3
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00008784
InChI-nyckel WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC-namn metyl-3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl acetoacetate
Smältpunkt -28,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0770g/mL, 1.077
Kokpunkt 169,0 °C till 170,0 °C
Flampunkt 67 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2CO2CH3
Brytningsindex 1,4175 till 1,4295
Kvantitet 1 L
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Merck Index 15, 6083
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 460 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol och eter, löslig i koltetraklorid
Viskositet 1,8 mPa (20 °C)
Formel vikt 116.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.