Läs mer
Metylacetat, Mikromol™
Produktkod. 30050227
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050227 100 mg
1 options
Produktkod. 30050227 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0003.100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylacetetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetic acid methyl ester
CAS 105-45-3
Analyt- eller komponentnamn Acetoacetic acid methyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CC(=O)C
IUPAC-namn Metyl 3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 116,0473 g/mol