Läs mer
Metylacetoacetat, TRC
Produktkod. 30136040
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136040 100 g
30133650 50 g
30006066 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO848425100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-45-3
Molekylformel C5 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Synonym Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 2-acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
IUPAC-namn Metyl 3-oxobutanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetoacetic acid methyl ester
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Formel vikt 116.0473