missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Acetylsalicylate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl Acetylsalicylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Acetylsalicylate |
| CAS | 580-02-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl Acetylsalicylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Acetylsalicylate, 2-(Acetyloxy)-benzoic acid methyl ester, Acetylsalicylic acid, methyl ester (6CI), Salicylic acid acetate, methyl ester (8CI), Salicylic acid, methyl ester, acetate (7CI), Aspirin methyl ester, Methyl 2-acetoxybenzoate, Methyl O-acetylsalicylate, Methyl acetylsalicylate, Methyl aspirin, Methyl o-acetoxybenzoate, Methyl rhodin, Methylrhodine, NSC 403847 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-acetyloxybenzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?