Läs mer
Metylakrylat, 99%, stick. med ca 15 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11494484
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494484 2500 mL 2500ml
11484484 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494484 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13128.0F
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylakrylat är en monomer som används vid framställning av polymerer med styva, flexibla, joniska, icke-joniska, hydrofoba eller hydrofila egenskaper. Den är involverad i produktionen av akrylatfiber, som används för att väva syntetiska mattor. Det spelar en viktig roll som reagens i syntesen av farmaceutiska intermediärer och alfa ω-dikarboxylsyraester. Det är en bra nukleofil och en michael-acceptor för att framställa polyamidomamin-dendrimerer.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-33-3
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00008627
InChI-nyckel BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC-namn Metylprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈15 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt -75 °C
Densitet 0.956
Kokpunkt 79 °C till 81 °C
Flampunkt −3 °C (26 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1919
Beilstein 605396
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6011
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.