Läs mer
Metylakrylat, 99 %, stabiliserat
Produktkod. 10478280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
10ml
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10478280 10 mL Glasflaska 10ml
10133560 500 mL Glasflaska 500ml
10713701 1 L Glasflaska 1 L
10091140 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10465555 10 L Metalltrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10478280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126190100
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-33-3 , 150-76-5
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00008627
InChI-nyckel BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC-namn metylprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl acrylate
Namnnotering Stabilized
Smältpunkt -75°C
Densitet 0.9560g/mL, 0.956
Kokpunkt 80°C
Flampunkt -3°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCO2CH3
Brytningsindex 1.4010 to 1.404
Kvantitet 10 mL
Beilstein 02, 399
Fieser 05,439; 13,183; 17,183
Merck Index 15, 6085
Löslighetsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskositet 0.50 mPa.s (20°C)
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.