Läs mer
Metylakrylat (stabiliserat), TRC
Produktkod. 30135400
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135400 250 mL
30134157 25 mL
30010772 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM285060250ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-33-3
Molekylformel C4 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Synonym Acrylic acid methyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid methyl ester, K 400, Methoxycarbonylethylene, Methyl acrylate, Methyl acrylic ester, Methyl prop-2-enoate, Methyl propenoate, NSC 24146
IUPAC-namn Metylprop-2-enoat
LEDER COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic acid methyl ester
Kvantitet 250 mL
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Formel vikt 86.0368