Läs mer
Methyl adamantane-1-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl adamantane-1-carboxylate |
| CAS | 711-01-3 |
| Molekylformel | C12H18O2 |
| MDL-nummer | MFCD01838519 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(C12CC3CC(C2)CC(C3)C1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Procent renhet | 97% |