Läs mer
Metyladipoylklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396916
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396916 2 g 2g
11306926 10 g 10g
11316926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04377.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35444-44-1 | C7H11ClO3 | 178.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35444-44-1
Molekylformel C7H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 178.61
MDL-nummer MFCD00013661
InChI-nyckel HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanedioic acid monochloride monomethyl ester, hexanoic acid, 6-chloro-6-oxo-, methyl ester, 6-methoxy-6-oxohexanoyl chloride, methyl 5-chloroformyl pentanoate, 5-chlorocarbonyl-pentanoic acid methyl ester, mono-methyl adipoyl chloride, 5-carbomethoxyvaleryl chloride, methyl 6-chloro-6-oxocaproate, methyl adipoyl chloride
PubChem CID 520737
IUPAC-namn metyl-6-klor-6-oxohexanoat
LEDER COC(=O)CCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl adipoyl chloride
Densitet 1.05
Kokpunkt 76°C (0.8 mmHg)
Linjär formel CH3O2C(CH2)4COCl
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1766187
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 178.62
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.