Läs mer
Methyl Adipoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30466948
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30466948 5 g
1 options
Produktkod. 30466948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2762005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Adipoyl Chloride
CAS 35444-44-1
Molekylformel C7H11ClO3
Kvantitet 5 g
Synonym 5-(Methoxycarbonyl)pentanoyl chloride, 5-Carbomethoxypentanoyl chloride, 5-Carbomethoxyvaleryl chloride, 5-Chlorocarbonylpentanoic acid methyl ester, 6-Chloro-6-oxohexanoic acid methyl ester, Adipic acid chloride methyl ester, Adipic acid methyl ester chloride, Adipic acid monomethyl ester chloride, Adipoyl chloride monomethyl ester, Methyl 5- (chlorocarbonyl)pentanoate, Methyl 5-(chloroformyl)pentanoate, Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate, Methyl adipoyl chloride, Monomethyl adipoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
LEDER ClC(CCCCC(OC)=O)=O
IUPAC-namn methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
Molekylvikt (g/mol) 178.61
Formel vikt 178.04