Läs mer
Metylalkohol, vattenfri, AR™ , Macron Fine Chemicals™
Beskrivning
AR™ kvalitet lösningsmedel från Macron Fine Chemicals™ leverera tillförlitliga och konsekventa resultat till laboratorier över hela världen. Dessa lösningsmedel uppfyller eller överträffar allmänna laboratoriestandarder för produkter av analytisk kvalitet, vilket hjälper till att säkerställa integriteten hos resultaten i applikationer.
- Kvalitet som säkerställer konsekventa resultat
- Specifikationer som uppfyller eller överträffar AR betygskrav
- Tillverkad i ISO certifierade anläggningar för att säkerställa tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Alcohol |
| Smältpunkt | -97,6 °C |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Klarar testet |
| Utseende | Klart |
| Densitet | 0.8g/mL |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 12 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |