Learn More
Metylalkohol-d4, CDN
Product Code. 30315695
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Product Code. Kvantitet
30315695 10 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30315695 Supplier CDN Supplier No. CDND030310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methanol-d4
CAS 811-98-3
Molekylformel C 2H4 O
Kvantitet 10 g
Synonym Methanol-d4
InChI formel InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2 D
LEDER [2 H]OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn Trideuterio(deuteriooxi)metan
Molekylvikt (g/mol) 36.07
Formel vikt 36,0513 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet