Läs mer
Metylalkohol-d4 (metanol-d4), TRC
Produktkod. 30474795
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30474795 25 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30474795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26510725G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d4
CAS 811-98-3
Molekylformel C 2H4 O
Kvantitet 25 g
Synonym Methanol-d4
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
LEDER [2H]OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn Trideuterio(deuteriooxi)metan
Molekylvikt (g/mol) 36.07
Formel vikt 36.0513