Läs mer
Metyl-alfa, alfa-difenyl-4-morfilinbutyronitril (Regioisomerblandning), TRC
Produktkod. 30477471
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477471 50 mg
30473865 250 mg
30475573 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30477471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30308050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutyronitrile(Regioisomer Mixture)
Molekylformel C21H24N2O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-18(23-12-14-24-15-13-23)16-21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2*2-11,18H,12-16H2,1H3
LEDER CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N)CN3CCOCC3.CC(CC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C#N)N6CCOCC6
Molekylvikt (g/mol) 320.43
Formel vikt 320.19