Läs mer
Metyl-alfa-kloroakrylat, 98+%, stabiliserat med hydrokinon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10771632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771632 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10771632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414160250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-63-7 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl α-chloroacrylate
Namnnotering 99%
CAS 80-63-7
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.1890g/mL, 1.189
Kokpunkt 52°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H5ClO2
Linjär formel CH2CClCOOCH3
Brytningsindex 1.4420 to 1.444
MDL-nummer MFCD00051368
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 2-chloroacrylate, methyl alpha-chloroacrylate, methyl-2-chloroacrylate, 2-propenoic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl-alpha-chloroacrylate, 2-chloroacrylic acid, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenoate, acrylic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenate, unii-47pg4l077j
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether
InChI-nyckel AWJZTPWDQYFQPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C(=C)Cl
IUPAC-namn metyl-2-klorprop-2-enoat
Stabilisator abt. 0.06% hydroquinone
Molekylvikt (g/mol) 120.54
PubChem CID 6659
Formel vikt 120.54
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl a-chloroacrylate, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.