Läs mer
Methyl Alpha-D-Galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-alpha-D-galactopyranoside |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1 |
| Formel vikt | 194.079 |