Läs mer
Metyl alfa-D-glucopyranosid, 98 %
Produktkod. 11454104
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454104 100 g 100g
11464104 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454104 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12484.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194,183 g/mol
Metyl-alfa-D-glukopyranosid är en biokemikalie som används för att variera ekotider i en studie som utvärderade effekterna av kryoskydd på strukturen och aktiviteten hos p21ras. Det används också i en studie för att undersöka sackaridmedierat skydd av kaotropinducerad deaktivering av concanavalin A.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl alfa-D-glukopyranosid är en biokemikalie som används för att variera ekotider i en studie som utvärderade effekterna av kryoskydd på strukturen och aktiviteten hos p21ras. Det används också i en studie för att undersöka sackaridmedierat skydd av kaotropinducerad deaktivering av concanavalin A.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-30-3
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.183
MDL-nummer MFCD00064086
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonym methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl alpha-D-glucopyranoside
Smältpunkt 166°C to 171°C
Densitet 1.46
Kvantitet 100 g
Beilstein 81568
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6080
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble in ether
Optisk rotation +159° (c=10 in Water)
Formel vikt 194.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.