Läs mer
Metyl Alfa-D-glukopyranosid, TRC
Produktkod. 30475741
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30475741 250 g
1 options
Produktkod. 30475741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM308500250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl a-D-Glucopyranoside
CAS 97-30-3
Molekylformel C7 H14 O6
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
LEDER CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-metoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.079