missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Alpha-D-laminaribioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl a-D-laminaribioside |
| CAS | 7115-19-7 |
| Molekylformel | C13 H24 O11 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-12-10(20)11(7(17)5(3-15)22-12)24-13-9(19)8(18)6(16)4(2-14)23-13/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12+,13+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.32 |
| Formel vikt | 356.1319 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?