Läs mer
Metyl-alfa-D-mannopyranosid, 99 %
Produktkod. 11474543
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474543 100 g 100g
11464543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11533.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1922.70 SEK
    1558.65 SEK / 100g
    Save 364.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Metyl-aD-mannopyranosid Är en konkurrerande hämmare av bindningen av mannos av Escherichia coli. Det används också som läkemedelsråvara, hälsovårdsprodukt och mellanprodukt. Det har också använts som djurläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-aD-mannopyranosid Är en konkurrerande hämmare av bindningen av mannos av Escherichia coli. Det används också som läkemedelsråvara, hälsovårdsprodukt och mellanprodukt. Det har också använts som djurläkemedel.
Löslighet
Det är lättlösligt i metanol, vatten. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starkt oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-04-9
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00063262
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Smältpunkt 193 °C till 196 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 81566
Löslighetsinformation Det är lätt lösligt i metanol och vatten. Olöslig i eter.
Optisk rotation +79° (c=10 i vatten)
Formel vikt 194.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.