Läs mer
Metyl Alfa-D-Mannopyranosid, TRC
Produktkod. 30180193
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180193 5 g
30179723 10 g
30179912 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3175005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-04-9
Molekylformel C7 H14 O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-metoxyoxan-3,4,5-triol
LEDER CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Formel vikt 194.079