Läs mer
Methyl alpha-D-xylopyranoside, 98%
Produktkod. 15477749
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477749 1 g 1g
15487749 5 g 5g
15497749 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-09-8 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-09-8
Molekylformel C6H12O5
Molekylvikt (g/mol) 164.157
MDL-nummer MFCD00053593
InChI-nyckel ZBDGHWFPLXXWRD-MOJAZDJTSA-N
Synonym methyl alpha-d-xylopyranoside, alpha-d-xylopyranoside, methyl, methyl a-d-xylopyranoside, 2s,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-alpha-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, methyl-alpha-d-xylopyranoside, alpha methyl-d-xyloside, methyl, a-d-xylopyranoside
PubChem CID 101554
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl alpha-D-xylopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water
Optisk rotation +154° (c=10 in Water)
Formel vikt 264.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.