Läs mer
Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate |
| CAS | 258273-49-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl alpha-Hydroxy-6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c1-11-4-7-13(8-5-11)15-16(17(21)18(22)23-3)20-10-12(2)6-9-14(20)19-15/h4-10,17,21H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate |
| Visa mer |